Learn More
4-(Tri-n-Butylstannyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448087
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 124252-41-1 | C17H31NSn | 368.15 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Tri-n-Butylstannyl)Pyridin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Äther, Hexan und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124252-41-1
Summenformel C17H31NSn
Molekulargewicht (g/mol) 368.15
MDL-Nummer MFCD01319071
InChI-Schlüssel UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737318
IUPAC-Name 4-(tributylstannyl)pyridine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Synonym 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran.
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
4-(Tri-n-Butylstannyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >