Learn More
4-Thiouridin, 98+ % Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15463409
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Thiouridin, 98+ % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463409
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15463409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60679.MC
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13957-31-8 | C9H12N2O5S | 260.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Thiouridin ist Bestandteil mehrerer Transfer-RNAs. 4-Thiouridin ist eine Thionukleobase, die als Antisense-Mittel verwendet wird. Weit verbreitet für die RNA-Analyse, einschließlich RNA-RNA-Kreuzkopplung und RNA-Markierung. 4-Thiouridin ist ein photoreaktives (kreuzvernetzendes) Uridin-Analog, das bei der Phosphorylierung zu 4-thioUTP in RNA-Strukturen integriert werden kann. 4-Thiouridin kann zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik von Uridin-Zytidin-Kinasen verwendet werden. 4-Thiouridin wird normalerweise verwendet, um Oligos zu modifizieren, die für RNA- oder RNA-Protein-Strukturversuche vorgesehen sind. A4-thio-rU-modifiziertes RNA-Pentamer wird verwendet, um die Wirkung dieser Modifikation auf die Codon-Anticodon-Interaktion zu untersuchen, wenn sie sich in der Wobble-Position von tRNA befindet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml) und Methanol (10 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13957-31-8
Summenformel C9H12N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 260.26
MDL-Nummer MFCD00006538
InChI-Schlüssel ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
PubChem CID 3032615
ChEBI CHEBI:20480
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=S)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Thiouridine
Farbe Gelb
Menge 100 mg
Synonym 4-thiouridine, thiouridine, uridine, 4-thio, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thiouracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, s4u, thiouridine van, uridine,4-thio, 4-thio-d-uridine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20mg/ml),and methanol (10mg/ml).
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-Sulfanylidenpyrimidin-2-on
Formelmasse 260.27
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR06L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ60679.MB,J60679.MC
ChargennummerP14L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberJ60679.MB,J60679.MC
ChargennummerM10L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ60679.MC
ChargennummerY08K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ60679.MC
ChargennummerX24K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog NumberJ60679.MC
Name des Produkts
4-Thiouridin, 98+ % Thermo Scientific Chemicals >