Learn More
4-tert-Butyl-2,6-Dinitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol |
Schmelzpunkt | 93°C to 95°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 1986466 |
Formelmasse | 240.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
4-tert-Butyl-2,6-Dinitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur