Learn More
Gilac™ 4 Silent Pivoting Wheel Dolly
4 Silent Pivoting Wheel Dolly benefits from excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
127.00 CHF - 287.00 CHF
Spezifikation
Typ | Dolly |
---|---|
Aufnahmevermögen | Containers and Crates |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 551 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 250 kg |
Material | ABS-Kunststoff, verchromter Stahl |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17998951
|
Gilac™
G170147 |
Steel Wheel Housing |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17928491
|
Gilac™
G170148 |
Stainless Steel Wheel Housing |
252.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17908961
|
Gilac™
G170149 |
Stainless Steel Wheel Housing, 2 Brakes |
287.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Universal dolly on wheels.
- Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
- 250 kg load capacity.
- Stainless steel clevis recommended in humid environments (no damage to the bearings even in the presence of water).
- Outstanding quality, outclassing usual industry standards.
- ABS-PC injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability.
- Compatible with all GILAC 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates.
- 100 mm PA wheels with rubber tires: quiet on all types of flooring, no vibrations, comfort of use, do not freeze cold rooms.
- GILAC removable pulling bar available (as an option).
Spezifikation
Dolly | |
551 lb. | |
ABS-Kunststoff, verchromter Stahl | |
Black |
Containers and Crates | |
250 kg | |
100 mm |