Learn More
4-Pyrimidin-2-Ylbenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10679233
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Pyrimidin-2-Ylbenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679233
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10679233
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC56202CB
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 679806-84-9
Summenformel C11H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.64
MDL-Nummer MFCD09064974
InChI-Schlüssel AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
PubChem CID 21092945
IUPAC-Name 4-Pyrimidin-2-ylbenzoylchlorid
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.64
Reinheit (%) 90%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Pyrimidin-2-Ylbenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™ >