Learn More
4-Piperidon-Ethylenketal, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429613
4-Piperidon-Ethylenketal, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429613
250 g, 250 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11429613
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12419.30
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Piperidon-Ethylenketal wird bei der Synthese von 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5]-deca-Spirocyclotriphosphazenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177-11-7
Summenformel C7H14NO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.19
MDL-Nummer MFCD00005976
InChI-Schlüssel KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidone ethylene ketal
Dichte 1.117
Siedepunkt 99°C to 101°C (14 mmHg)
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.4819
Menge 250 g
Beilstein 506799
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (Partly miscible).
IUPAC-Name 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ium
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10170808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12419.18,A12419.09,A12419.30
Chargennummer10205344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12419.18,A12419.09,A12419.30
Chargennummer10205406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12419.18,A12419.09,A12419.30
Chargennummer10132503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12419.18,A12419.09,A12419.30
Chargennummer10204376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12419.18,A12419.09,A12419.30
Name des Produkts
4-Piperidon-Ethylenketal, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >