Learn More
4-Phenylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10371464
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Phenylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371464
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10371464
Marke: Thermo Scientific Acros 164770050
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-99-3
Summenformel C11H15N
Molekulargewicht (g/mol) 161.25
MDL-Nummer MFCD00006002
InChI-Schlüssel UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69873
IUPAC-Name 4-Phenylpiperidin
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylpiperidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 255.0°C to 257.0°C (727.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 20, 291
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0407634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number164770010,164770050
ChargennummerA0400385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number164770010,164770050
ChargennummerA0395204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number164770010,164770050
ChargennummerA0372852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number164770010,164770050
ChargennummerA0440675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number164770010,164770050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylpiperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Phenylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >