Learn More
4-Phenyl-4-piperidincarbonsäure-p-methylbenzolsulfonat 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10275070
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Phenyl-4-piperidincarbonsäure-p-methylbenzolsulfonat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275070
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10275070
Marke: Thermo Scientific Acros 122920250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83949-32-0
Summenformel C12H15NO2·C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 377.45
MDL-Nummer MFCD00044709
InChI-Schlüssel NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
PubChem CID 2723657
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonsäure;4-Phenylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 225°C to 229°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen (3% in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Formelmasse 377.45
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Phenyl-4-piperidincarbonsäure-p-methylbenzolsulfonat 98 %, Thermo Scientific Chemicals >