Learn More
(4-Phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10776694
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(4-Phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776694
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10776694
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53763DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 169944-04-1
Summenformel C13H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 235.711
InChI-Schlüssel VHCSCKHIGGFTHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 4-phenoxybenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22293026
IUPAC-Name (4-Phenoxyphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.71
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4-Phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >