Learn More
4-Pentyn-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377825
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Pentyn-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377825
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11377825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02752.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentyn-2-ol wird in Studien zur quantitativen Struktur-Wirkungsbeziehung (QSAR) verwendet, welche die toxischen Konzentrationen organischer Verbindungen in Umweltsituationen untersuchen. Wird auch bei der Herstellung von Rhenium(III)-benzoyldiazenid-2-oxacyclocarbenen nach Fischer verwendet. Weiteres Einsatzgebiet ist die Herstellung von C-Arylglykosiden durch Cycloaddition mit einem Arylnitriloxid.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-11-5
MDL-Nummer MFCD00004555
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-2-ol
Dichte 0.892
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Summenformel C7H14OSi
Brechungsindex 1.438
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1734245
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and ethyl acetate.
InChI-Schlüssel VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC-Name 4-Trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL02752.06,L02752.14
Chargennummer10238964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL02752.06,L02752.14
Chargennummer10247692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2023 Catalog NumberL02752.06,L02752.14
Chargennummer10154116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02752.06,L02752.14
ChargennummerR01D079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02752.06,L02752.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentyn-2-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pent-4-yn-2-ol
Name des Produkts
4-Pentyn-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >