Learn More
Globe Scientific 4 oz. Specimen Containers
With EZ-Turn quarter turning screw cap designed to assist in prevention of carpal tunnel syndrome
Marke: Globe Scientific 86775
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylene containers with polyethylene caps
- Used for collecting urine sample
- Graduated to 100mL with frosted writing area
- Comes with trilingual patient ID label
- Sterile
Spezifikation
Manuell | |
Yes | |
4 oz. | |
Green |
HVP1-1 | |
Sterile | |
Screw Cap | |
2 Anschlüsse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Globe Scientific 4 oz. Specimen Containers > Sterile; Green cap
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur