Learn More
4-Nitrophenylphosphorylcholin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline is a useful probe in the assay of Phospholipase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)cholin ist eine nützliche Sonde für den Assay von Phospholipase C.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)cholin ist eine nützliche Sonde für den Assay von Phospholipase C.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenylphosphorylcholine |
Schmelzpunkt | 233°C to 235°C |
Farbe | Gelb |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 1895422 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 304.24 |
Physikalische Form | Fest |
Name des Produkts
4-Nitrophenylphosphorylcholin, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur