Learn More
4-Nitrophenyl-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398446
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenyl-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047061
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17481.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 17763-80-3 | C7H4F3NO5S | 271.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17763-80-3
Summenformel C7H4F3NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 271.17
MDL-Nummer MFCD00192354
InChI-Schlüssel NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 549870
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)-trifluormethansulfonat
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1998336
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 271.17
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10143657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL17481.06,L17481.03
Name des Produkts
4-Nitrophenyl-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >