Learn More
4-Nitrophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357506
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357506
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11357506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11042.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2131-61-5 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
4-Nitrophenyl isothiocyanate is used as specializing in synthesizing of organic fine chemicals and pharmaceutical intermediates for use in development and production
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenyl-Isothiocyanat wird speziell für die Synthese organischer Feinchemikalien und pharmazeutischer Zwischenprodukte für die Entwicklung und Produktion verwendet
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser. Löslich in Toluol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2131-61-5
Summenformel C7H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
MDL-Nummer MFCD00007307
InChI-Schlüssel NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isothiocyanate, 4-nitrophenylisothiocyanate, p-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-nitro, isothiocyanic acid 4-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-4-nitro-benzene, 4-nitrobenzenisothiocyanate, 4-nitrophenyl isothiocyanate 25gr, pubchem13428, 4nitrophenyl isothiocyanate
PubChem CID 75044
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 105°C to 110°C
Siedepunkt 137°C to 138°C (11 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 250 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 640027
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes with water. Soluble in toluene.
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberL11042.30,L11042.18,L11042.09
Chargennummer10216695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2023 Catalog NumberL11042.30,L11042,L11042.18,L11042.09
Chargennummer10243403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2022 Catalog NumberL11042.30,L11042.18,L11042.09
Chargennummer10139881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11042.30,L11042.18,L11042.09
Chargennummer10137326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11042.30,L11042.18,L11042.09
Name des Produkts
4-Nitrophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >