Learn More
4-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483494
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483494
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11483494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11194.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 4-Nitrophenylisocyanat wurde bei der Synthese von2-(5-Methyl-3,4-Diphenyl-1-H-Pyrrol-2-Carbonyl)-n-(4-Nitrophenyl)hydrazincarboxamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei2–8°C. Nicht kompatibel mit Wasser, Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-28-7
Summenformel C7H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
MDL-Nummer MFCD00007306
InChI-Schlüssel GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66012
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 137°C to 138°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 389516
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11194.03,A11194.14,A11194.06
Chargennummer10231223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11194.03,A11194.14,A11194.06
Chargennummer10196180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11194.03,A11194.14,A11194.06
Chargennummer10144639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11194.03,A11194.14,A11194.06
ChargennummerL07Q020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11194.03,A11194.14,A11194.06
Name des Produkts
4-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >