Learn More
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349993
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349993
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11349993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00314.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylacetat wird zusammen mit Iodoessigsäure zur reduktiven Spaltung methioninhaltiger Peptide verwendet. Es wird auch als Substrat in Esterase- und Lipase-Aktivitätsassays verwendet. Anorganische Komplexe werden mit p-Nitrophenylacetat auf ihre Methanolyse- oder Hydrolyseaktivität hin untersucht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-03-5
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007326
InChI-Schlüssel QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl acetate
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Menge 50 g
Beilstein 515874
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 ArtikelnummerL00314.09,L00314.18
Chargennummer10251367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerL00314.09,L00314.18
Chargennummer10241574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2022 ArtikelnummerL00314.09,L00314.18
Chargennummer10237628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerL00314.09,L00314.18
Chargennummer10187006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL00314.09,L00314.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >