Learn More
4-Nitrozimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454123
4-Nitrozimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454123
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11454123
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10338.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
4-Nitrocinnamyl alcohol is used in the preparation of 4-nitrocinnamyl chloride by reacting with tosyl chloride (TsCl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrocinnamylalkohol wird bei der Herstellung von 4-Nitrocinnamylchlorid durch Reaktion mit Tosylchlorid (TsCl) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1504-63-8
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00017045
InChI-Schlüssel LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitrocinnamyl alcohol, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, p-nitrocinnamyl alcohol, 3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, 2-propen-1-ol, 3-4-nitrophenyl, 2-propen-1-ol, 3-p-nitrophenyl, 3-p-nitrophenyl allyl alcohol, 3-4-nitrophenyl-2-propenolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5462894
IUPAC-Name (E)-3-(4-Nitrophenyl)prop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrocinnamyl alcohol
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 25 g
Beilstein 1948238
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl Acetate.
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10171507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog NumberA10338.06,A10338.03,A10338.14
Chargennummer10171884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10338.06,A10338.03,A10338.14
ChargennummerE7932C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10338.06,A10338.03,A10338.14
Chargennummer10151897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10338.06,A10338.03,A10338.14
Chargennummer10143476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10338.06,A10338.03,A10338.14
Name des Produkts
4-Nitrozimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >