missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11409156
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 636-97-5 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 636-97-5
Summenformel C7H7N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.151
MDL-Nummer MFCD00007604
InChI-Schlüssel FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
PubChem CID 3693744
ChEBI CHEBI:66928
IUPAC-Name 4-Nitrobenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt ∼216°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 519882
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
4-Nitrobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt