Learn More
4-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Beschreibung
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Nitroanilin ist ein häufiges Chromophor und potenziell nützliches synthetisches Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
P-Nitroanilin ist ein häufiges Chromophor und potenziell nützliches synthetisches Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitroaniline |
Schmelzpunkt | 147°C to 149°C |
Dichte | 1.437 |
Siedepunkt | 260°C (100 mmHg) |
Flammpunkt | 165°C (329°F) |
Geruch | Amine-like |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1661 |
Beilstein | 508690 |
Merck Index | 14,6584 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Nitroaniline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Nitroaniline
Name des Produkts
4-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur