Learn More
4-n-Propoxypiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 88536-11-2 | C8H17NO | 143.23 g/mol
91.30 CHF - 298.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 88536-11-2 |
---|---|
Summenformel | C8H17NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 143.23 |
MDL-Nummer | MFCD06248727 |
InChI-Schlüssel | VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride |
PubChem CID | 11492037 |
IUPAC-Name | 4-Propoxypiperidin |
SMILES | CCCOC1CCNCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11459740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50976.MD |
250 mg |
91.30 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11469740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50976.03 |
1 g |
298.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
88536-11-2 | |
143.23 | |
VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N | |
11492037 | |
CCCOC1CCNCC1 |
C8H17NO | |
MFCD06248727 | |
4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride | |
4-Propoxypiperidin |
Spezifikation
4-n-Propoxypiperidine | |
C8H17NO | |
4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride | |
CCCOC1CCNCC1 | |
143.23 | |
143.23 |
88536-11-2 | |
MFCD06248727 | |
VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N | |
4-Propoxypiperidin | |
11492037 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen