Learn More
4-Methyltetrahydropyran, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyltetrahydropyran |
Dichte | 0.8570 g/mL |
Siedepunkt | 105.0°C |
Flammpunkt | 6.5°C |
Summenformel | C6H12O |
Menge | 2.5 L |
Relative Dichte | 0.857 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 19.2 g/L (20°C). |
Viskosität | 0.78 mPa.s (20°C) |
Formelmasse | 100.16 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-Methyltetrahydropyran, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction