Learn More
4-Methylchinolin-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15477007
4-Methylchinolin-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477007
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15477007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34098.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4437-65-4
Summenformel C10H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 175.249
MDL-Nummer MFCD00461554
InChI-Schlüssel OJOPTXKXKPMMGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-quinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2 1h-thione, 4-methyl-2-quinolinethiol, 4-methylquinolin-2-thione, 2 1h-quinolinethione, 4-methyl, 4-methylhydroquinoline-2-thione, 2-thionolepidine, 2-mercaptolepidine, 4-methyl-2-quinolinethiol #
PubChem CID 722350
IUPAC-Name 4-Methyl-1H-Chinolin-2-Thion
SMILES CC1=CC(=S)NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylquinoline-2-thiol
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 175.25
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10164821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Methylchinolin-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific™ >