Learn More
4-Methylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307805
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307805
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11307805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02709.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99.18 g/mol
4-Methylpiperidine acts as a catalyst in the preparation of stilbene derivatives. It is used as an anti-corrosive compound for iron. It is also used in the synthesis of peptides to remove or deprotection of 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylpiperidin wirkt als Katalysator bei der Herstellung von Stilbenderivaten. Es wird als korrosionsbeständige Verbindung für Eisen verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Peptiden verwendet, zum Entfernen oder zur Entschützung von 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc)-Gruppen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-58-4
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.18
MDL-Nummer MFCD00006005
InChI-Schlüssel UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
IUPAC-Name 4-Methylpiperidin
SMILES CC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylpiperidine
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 0.838
pH 13
Siedepunkt 123°C to 124°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4458
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1083
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL02709.AP,L02709.AE
Chargennummer10252572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 ArtikelnummerL02709.AP,L02709.AE
ChargennummerX13J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerL02709.AP,L02709.AE
ChargennummerN14I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL02709.AP,L02709.AE
ChargennummerB23W007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL02709.AP,L02709.AE
Name des Produkts
4-Methylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >