Learn More
4-Methylhopopiperazin-4-aminobenzen Trihydrochlorid-Monohydrat, 90 %, Thermo Scientific™
60.80 CHF - 149.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 913830-33-8
Summenformel C12H24Cl3N3O
Molekulargewicht (g/mol) 332.694
MDL-Nummer MFCD09025902
InChI-Schlüssel RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
PubChem CID 44119580
IUPAC-Name 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)anilin;hydrat;trihydrochlorid
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10516914
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC60364CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
60.80 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10482474
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC60364DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
149.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
913830-33-8
332.694
RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
44119580
CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
C12H24Cl3N3O
MFCD09025902
4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)anilin;hydrat;trihydrochlorid
Spezifikation
4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate
89.5
90%
Yes
4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
332.694
332.71
913830-33-8
100.0
C12H24Cl3N3O
MFCD09025902
RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)anilin;hydrat;trihydrochlorid
44119580
90%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis