Learn More
4-Methylhopopiperazin-4-aminobenzen Trihydrochlorid-Monohydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482474
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 913830-33-8
Summenformel C12H24Cl3N3O
Molekulargewicht (g/mol) 332.694
MDL-Nummer MFCD09025902
InChI-Schlüssel RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
PubChem CID 44119580
IUPAC-Name 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)anilin;hydrat;trihydrochlorid
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Yes
Menge 1 g
Formelmasse 332.71
Reinheit (%) 90%