Learn More
4-Methylcyclohexanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
31.40 CHF - 174.06 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 589-91-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI-Schlüssel MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11492738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16734.AD
50 mL
31.40 CHF
50 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11402748
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16734.AK
250 mL
64.23 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11482738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16734.AU
1000 mL
174.06 CHF
1000 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylcyclohexanol wurde zur Untersuchung der Wirkung organischer Lösungsmittel auf Epoxidhydrolase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15 mg/ml bei 20 °C), Äther, Alkoholen und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden fernhalten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H227
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P374-P501c
H227-H302+H312+H332-H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-664-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Methylcyclohexanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals