Learn More
4-Methylbenzylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10580892
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methylbenzylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580892
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10580892
Marke: Thermo Scientific Acros 126400050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-84-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008123
InChI-Schlüssel HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 13°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5330 to 1.536
Menge 5 g
Beilstein 12, 1141
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0399000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number126400250,126400050,126401000
ChargennummerA0374449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2020 Catalog Number126400250,126400050,126401000
Name des Produkts
4-Methylbenzylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >