Learn More
P-Toluolsulfonylhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495633
Zum Warenkorb hinzufügen
P-Toluolsulfonylhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495633
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11495633
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13529.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluenesulfonylhydrazid wird als Reagenz für die Vorbereitung von Tosylhydrazonen verwendet. Es wurde zur Herstellung von Dipyrazolo[1,5-a:4′,3′-c]Pyridinen und 1,2,3-Selenadiazol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1576-35-8
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00007588
InChI-Schlüssel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15303
IUPAC-Name 4-methylbenzolsulfonhydrazid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl hydrazide
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Dichte 1.4
Menge 25 g
UN-Nummer UN3226
Beilstein 610130
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol.
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberA13529.22,A13529.14,A13529.36
Chargennummer10251846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberA13529.22,A13529.14,A13529.36
Chargennummer10240427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA13529.22,A13529.14,A13529.36
Chargennummer10240428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA13529.22,A13529.14,A13529.36
Chargennummer10241075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2022 Catalog NumberA13529.22,A13529.14,A13529.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • SelbstzersetzliC & Dhe Stoffe und GemisC & Dhe Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Name des Produkts
P-Toluolsulfonylhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >