Learn More
4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606172
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10606172
Marke: Thermo Scientific Acros 157861000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1576-35-8
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00007588
InChI-Schlüssel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.0°C to 113.0°C
Farbe grau bis weiß oder weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2NHNH2
Menge 100 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Merck Index 15, 9694
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (15°C)
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1-sulfonohydrazid
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer157860250,157865000,157861000
ChargennummerA0444144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer157865000,157860250,157861000
ChargennummerA0414632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer157860250,157865000,157861000
ChargennummerA0444144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2022 Artikelnummer157860250,157865000,157861000
ChargennummerA0430428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2021 Artikelnummer157860250,157865000,157861000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >