Learn More
4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzenesulfonhydrazide |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 109.0°C to 113.0°C |
Farbe | grau bis weiß oder weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CH3C6H4SO2NHNH2 |
Menge | 500 g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0444144 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 157865000,157860250,157861000 |
A0414632 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 157860250,157865000,157861000 |
A0444144 | Analysenzertifikat | 18/07/2022 | 157860250,157865000,157861000 |
A0430428 | Analysenzertifikat | 28/05/2021 | 157860250,157865000,157861000 |
A0349377 | Analysenzertifikat | 02/09/2020 | 157860250,157865000,157861000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
4-Methylbenzolsulfonhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur