missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10548053
Zum Warenkorb hinzufügen

4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10548053
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10548053

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC13539DA

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 519054-54-7
Summenformel C15H22BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 275.16
MDL-Nummer MFCD04115377
InChI-Schlüssel QRAOZQGIUIDZQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-ylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2,-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-d ioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine
PubChem CID 2795301
IUPAC-Name 4-Methyl-7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydro-1,4-Benzoxazin
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 275.15
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt