Learn More
(4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117852
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 121933-59-3
Summenformel C8H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 167.23
MDL-Nummer MFCD07772838
InChI-Schlüssel ZRWPUHUHJRQLCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-methanol,4-methyl, acmc-1c2v7, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl-methanol, 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 6483918
IUPAC-Name {4-Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl}methanol
SMILES CN1C(CO)=CC2=C1C=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 167.23
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >