Learn More
4-Methyl-3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393936
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80500-27-2
Summenformel C7H8BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 180.954
MDL-Nummer MFCD00191550
InChI-Schlüssel OASVXBRTNVFKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-nitrophenyl boronic acid, 4-methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl boranediol, 4-methyl-3-nitro-phenyl boronic acid, 3-nitro-4-methylphenylboronic acid, 2-nitrotoluene-4-boronic acid, boronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl, 3-nitro-4-methylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2773515
IUPAC-Name (4-methyl-3-nitrophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼250°C
Menge 1 g
Beilstein 3279018
Formelmasse 180.96
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-Methyl-3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >