Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10693615
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693615
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10693615
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29801DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 212578-38-6
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.202
MDL-Nummer MFCD11506351
InChI-Schlüssel SSVIRLKDUUXSTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazole-2-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10845449
IUPAC-Name 4-Methyl-2,3-Dihydro-H-1,4-Benzoxazin-2-Carbonsäure
SMILES CN1CC(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >