Learn More
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322169
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 21744-84-3 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21744-84-3
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00601365
InChI-Schlüssel DBJMEBUKQVZWMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89032
IUPAC-Name 4-Methyl-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES CN1C(=O)COC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 25 g
Synonym 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,4-methyl, 4-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one, acmc-20ame8, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >