Learn More
(4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | [4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol |
Formelmasse | 206.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur