Learn More
(+/-)-4-Methyl-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455483
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(+/-)-4-Methyl-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455483
2500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11455483
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13435.0F
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.177 g/mol
(±)-4-Methyl-2-pentanol is employed as a solvent in organic synthesis, dyes and stains, natural resins and waxes. It is an additive to surface coatings. It finds applications in the manufacture of lube oil additives, zinc dialkyldithiophosphate, brake fluids. It is the precursor to some plasticizers and frother in mineral flotation. It acts as a corrosion inhibitor and also utilized in the characterization of volatile fraction of mono varietal wines and tar sand mining processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-4-Methyl-2-Pentanol wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese, in Farbstoffen und Färbungen, in Naturharzen und Wachsen eingesetzt. Ist ein Additiv für Oberflächenbeschichtungen. Findet Anwendungen in der Herstellung von Schmieröladditiven, Zinkdialkyldithiophosphat, Bremsflüssigkeiten. Ist der Vorläufer einiger Weichmacher und Schaumstoffe im Mineralflotationsbereich. Wirkt als Korrosionshemmer und wird auch bei der Charakterisierung flüchtiger Bruchteile von Mono-Rebsorten und Teer-Sand-Bergbauprozessen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-11-2
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00004550
InChI-Schlüssel WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 0.806
Siedepunkt 131°C to 133°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Slightly Sweetish
Brechungsindex 1.411
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2053
Beilstein 1098268
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10224000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13435.AP,A13435.0F
Chargennummer10241888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2022 Catalog NumberA13435.AP,A13435.0F
Chargennummer10241002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberA13435.AP,A13435.0F
Chargennummer10237592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13435.AP,A13435.0F
Chargennummer10234721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13435.AP,A13435.0F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Name des Produkts
(+/-)-4-Methyl-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >