Learn More
4-Methyl-1-piperazineacetonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490939
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-77-1
Summenformel C7H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 139.202
InChI-Schlüssel XCUQQNRWWCWVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methyl-1-piperazineacetonitrile, 1-4-methylpiperazine acetonitrile, 1-cyanomethyl-4-methylpiperazine, 1-piperazineacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-piperazin-yl-acetonitrile, 4-methyl-piperazin-1-yl-acetonitrile
PubChem CID 10582860
IUPAC-Name 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)acetonitril
SMILES CN1CCN(CC1)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-piperazineacetonitrile
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Methyl-1-piperazineacetonitrile, 97 %, Thermo Scientific™ >