Learn More
4-Methyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10642793
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10642793
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10642793
Marke: Thermo Scientific Acros 305000050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-97-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00006569
InChI-Schlüssel INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Dioxan
SMILES CC1CCOCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 3-dioxane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -45°C to 44°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 114°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 5 g
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
4-Methyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >