Learn More
4-Methyl-1,2-cyclohexenoxid, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11442230
Verfügbar ab: 22-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methyl-1,2-cyclohexenoxid, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442230
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11442230
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29100.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36099-51-1
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD09742280
InChI-Schlüssel ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+transMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 535184
IUPAC-Name 4-Methyl-7-Oxabicyclo[4.1.0]Heptan
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Namenshinweis Cis + Trans
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10142897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH29100.06,H29100.03,H29100.14
Chargennummer10142665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH29100.06,H29100.03,H29100.14
Name des Produkts
4-Methyl-1,2-cyclohexenoxid, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >