Learn More
4'-Methoxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417566
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-97-1
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00009310
InChI-Schlüssel ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxypropiophenone
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 273°C to 275°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.5465
Menge 25 g
Beilstein 907733
Synonym 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
4'-Methoxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >