Learn More
4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10327751
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10327751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10327751
Marke: Thermo Scientific Acros 354050100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 702-23-8
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00002900
InChI-Schlüssel AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
IUPAC-Name 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenethyl alcohol
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Farbe Braun
Siedepunkt 334°C to 336°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5360 to 1.538
Menge 10 g
Beilstein 06, 906
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number354050500,354050100
ChargennummerA0403350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number354050500,354050100
ChargennummerA0409690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2021 Catalog Number354050500,354050100
ChargennummerA0406139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2021 Catalog Number354050500,354050100
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenethyl alcohol
Name des Produkts
4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >