Learn More
4-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469923
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469923
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11469923
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13015.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
4-Methoxybenzhydrazide is used as pharmaceutical intermediates and it is also involved in a variety of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzhydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und ist auch an einer Vielzahl organischer Synthesen beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3290-99-1
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017073
InChI-Schlüssel REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
PubChem CID 76792
IUPAC-Name 4-Methoxybenzohydrazid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 10 g
Beilstein 389017
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA13015.30,A13015.09,A13015.18
Chargennummer10207406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 ArtikelnummerA13015.30,A13015.09,A13015.18
Chargennummer10240877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 ArtikelnummerA13015.30,A13015.09,A13015.18
Chargennummer25840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13015.30,A13015.09,A13015.18
Chargennummer10207406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13015.30,A13015.09,A13015.18
Name des Produkts
4-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >