Learn More
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432188
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221.95 g/mol
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzendiazonium-Ttetrafluoroborat wurde bei der Herstellung von azo-gekoppelten zyklischen β-Enaminonen verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Aufbewahrung bei -20 °C. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-64-3
Summenformel C7H7BF4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 221.95
MDL-Nummer MFCD00011897
InChI-Schlüssel CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonym 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
SMILES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Decompose in water
IUPAC-Name boron(3+) 4-methoxybenzene-1-diazonium tetrafluoride
Formelmasse 221.95
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >