Learn More
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432188
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037181
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55827.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221.95 g/mol
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzendiazonium-Ttetrafluoroborat wurde bei der Herstellung von azo-gekoppelten zyklischen β-Enaminonen verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Aufbewahrung bei -20 °C. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-64-3
Summenformel C7H7BF4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 221.95
MDL-Nummer MFCD00011897
InChI-Schlüssel CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonym 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
SMILES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Decompose in water
IUPAC-Name boron(3+) 4-methoxybenzene-1-diazonium tetrafluoride
Formelmasse 221.95
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP01K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 ArtikelnummerH55827.03,H55827.14,H55827.06
ChargennummerU29J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 ArtikelnummerH55827.03,H55827.14,H55827.06
ChargennummerR01D045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 ArtikelnummerH55827.03,H55827.14,H55827.06
ChargennummerU29F025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH55827.03,H55827.14,H55827.06
Chargennummer5007F08Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH55827.03,H55827.14,H55827.06
Name des Produkts
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >