Learn More
4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408700
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408700
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11408700
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15364.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzaldehyd wird in der Duft- und Geschmacksindustrie viel verwendet. Es findet Anwendung als wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese anderer organischer Verbindungen, Parfüms und Pharmazeutika wie Antihistaminika. Es wird auch bei der Herstellung von Agrochemikalien, Farbstoffen und Kunststoffadditiven verwendet. Eine Lösung aus Para-Anisaldehyd mit Säure und Ethanol wird als Färbemittel in der Dünnschichtchromatographie (TLC) verwendet, was eine einfache Identifizierung verschiedener Verbindungen ermöglicht.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Alkohol, Äther, Chloroform und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-11-5
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00003385
InChI-Schlüssel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC-Name 4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 0°C to 2°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 247°C to 249°C
Flammpunkt 116°C (241°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.573
Menge 50 g
Beilstein 471382
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,663
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Anisaldehyde
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >