Learn More
Sharpsafe™ 4 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
153.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 L
Zertifizierung/Konformität Scotland Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Farbe Gray
Abmessungen (L x B x H) 355 x 833 x 417 mm
Menge 50/Cs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17691645
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
51005120
Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17601655
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
51005160
Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • The world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • The 4 Liter provides the ideal combination of cost-effectiveness and portability in areas of low to medium usage.
  • A wide aperture allows the easy disposal of needles and syringes. A translucent lid with a clear internal flap and visible fill line help ensure that the 4 Liter is not overfilled.
  • Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. Our four audible clicks feature confirms that the lid and base are assembled securely and are safe for use. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
    • Made from low carbon footprint recycled material
    • Semi-Translucent Lid – contents visible when full.
    • Clear, self-activating safety shield ensures safe disposal.
    • Safety shield made from 100% recycled material
    • In-mold label – offers permanent audit trail which cannot be removed.
    • Temporary & Final Closure Feature
    • Simple 4 Click Assembly
    • Complies with the standards listed below
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Spezifikation
Spezifikation
4 L
Gray
50/Cs.
Behälter für scharfe Gegenstände
Scotland Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
355 x 833 x 417 mm
Safe Disposal of Clinical Sharps
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsafe™ 4 L Sharps Container