Learn More
4-Iodtetrahydrothiopyran, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10368823
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Iodtetrahydrothiopyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10368823
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 10368823
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC61911DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodotetrahydrothiopyran
CAS 281204-90-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C5H9IS
MDL-Nummer MFCD09025908
Menge 1 g
Synonym 4-iodotetrahydrothiopyran, 4-iodotetrahydro-2h-thiopyran, 2h-thiopyran,tetrahydro-4-iodo
InChI-Schlüssel JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1CCSCC1
IUPAC-Name 4-Iodthian
Molekulargewicht (g/mol) 228.09
PubChem CID 18525911
Formelmasse 228.09
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
4-Iodtetrahydrothiopyran, 97 %, Thermo Scientific™ >