Learn More
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10415755
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10415755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10415755
Marke: Thermo Scientific Acros 278890050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13329-40-3
Summenformel C8H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 246.05
MDL-Nummer MFCD00045320
InChI-Schlüssel JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
PubChem CID 72869
IUPAC-Name 1-(4-Iodophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Iodoacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82.0°C to 89.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4C(O)CH3
Menge 5 g
Formelmasse 246.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0427522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Artikelnummer278890250,278890050
ChargennummerA0440881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Artikelnummer278890250,278890050
ChargennummerA0404273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2021 Artikelnummer278890250,278890050
ChargennummerA0390699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2020 Artikelnummer278890250,278890050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Iodoacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >