Learn More
4-Iod-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10100592
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Iod-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10100592
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10100592
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09111CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-95-2
Summenformel C6H3IN2S
Molekulargewicht (g/mol) 262.07
MDL-Nummer MFCD02681904
InChI-Schlüssel ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC-Name 4-Iod-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES IC1=CC=CC2=NSN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 262.07
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Iod-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >